Stampa…
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0088-1G PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA 65.5 EUR
APOSPC0088-1G APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Formula: C₈H₂ClF₅O₂
Punto di ebollizione: 116…117 °C/20mmHg
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01320685
CAS Number: 55502-53-9
EINECS: 259-676-2
UN: 3265
ADR: 8,III