Stampa…
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0087-1G PC0087-5G
APOSPC0087-1GEA 109 EUR
APOSPC0087-1G APOSPC0087-5G
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Punto di ebollizione: 71 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060275
CAS Number: 81112-09-6