Stampa…
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0085-25G PC0085-5G PC0085-100G
APOSPC0085-25GEA 168 EUR
APOSPC0085-25G APOSPC0085-5G APOSPC0085-100G
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Peso molecolare: 186,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631368
CAS Number: 261762-63-4