5-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅ClFN Punto di ebollizione: 102…105 °C/20mmHg Punto di fusione: 20…22 °C Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069416 CAS Number: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |