Stampa…
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC0081-10G PC0081-5G PC0081-1G
APOSPC0081-10GEA 212 EUR
APOSPC0081-10G APOSPC0081-5G APOSPC0081-1G
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClFO₂
Peso molecolare: 200,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631392
CAS Number: 261762-62-3