Stampa…
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 29 EUR
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Punto di ebollizione: 44…45 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631437
CAS Number: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8,II