Stampa…
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 109 EUR
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Punto di ebollizione: 63…65 °C/0,6mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631551
CAS Number: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8,II