Stampa…
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 46.6 EUR
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223,47 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C/2mmHg
Densità: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 17,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631419
CAS Number: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3+8,II