2-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0073-100G
PC0073-25G
PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA
119
EUR
APOSPC0073-100G
APOSPC0073-25G
APOSPC0073-500G
2-Fluorophenylboronic acid 97%
2-Fluorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₆BFO₂ Punto di fusione: 101…118 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00674013 CAS Number: 1993-03-9 |