Stampa…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
PC0072-1G PC0072-5G PC0072-10G
APOSPC0072-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0072-1G APOSPC0072-5G APOSPC0072-10G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formula: C₈H₅F₃N₂S
Peso molecolare: 218,20 g/mol
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00269597
CAS Number: 777-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III