Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0069-1G PC0069-250MG
APOSPC0069-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0069-1G APOSPC0069-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline
Formula: C₁₀H₆BrF₆NO
Punto di fusione: 100…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662315
CAS Number: 99468-72-1