Stampa…
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0068-250MG PC0068-5G PC0068-1G
APOSPC0068-250MGEA 14.7 EUR
APOSPC0068-250MG APOSPC0068-5G APOSPC0068-1G
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631440
CAS Number: 261723-26-6
UN: 2735
ADR: 8,II