Stampa…
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0067-1G PC0067-25G PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0067-1G APOSPC0067-25G APOSPC0067-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158,56 g/mol
Punto di fusione: 38…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261734
CAS Number: 90390-49-1