Stampa…
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0066-100G PC0066-25G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0066-100G APOSPC0066-25G APOSPC0066-500G
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
2-Bromo-6-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
Punto di ebollizione: 180 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051438
CAS Number: 1422-54-4