Stampa…
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0065-5G PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA 37.9 EUR
APOSPC0065-5G APOSPC0065-25G
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
3-Fluoro-4-toluoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Punto di ebollizione: 216 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671774
CAS Number: 59189-97-8
UN: 3265
ADR: 8,II