Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC0064-10G PC0064-25G PC0064-5G
APOSPC0064-10GEA 66.7 EUR
APOSPC0064-10G APOSPC0064-25G APOSPC0064-5G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159.59 g/mol
Punto di ebollizione: 211
Punto di fusione: 60
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631391
CAS Number: 72235-55-3
UN: 2735
ADR: 8 II