Stampa…
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631436
CAS Number: 188723-58-2