Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0061-1G PC0061-25G
APOSPC0061-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0061-1G APOSPC0061-25G
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631550
CAS Number: 161446-90-8