Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631549
CAS Number: 261723-30-2