1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
PC0053-100G
PC0053-25G
PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA
102
EUR
APOSPC0053-100G
APOSPC0053-25G
APOSPC0053-500G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Formula:
C₆H₃ClFI Peso molecolare: 256,45 g/mol Punto di ebollizione: 107 °C/18mmHg Punto di fusione: 17…19 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079729 CAS Number: 6797-79-1 |