Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 68.4 EUR
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236024
CAS Number: 208186-84-9