Stampa…
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 65.4 EUR
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Punto di ebollizione: 217…218 °C
Densità: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631433
CAS Number: 394-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III