Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 193 g/mol
Punto di ebollizione: 202…203 °C
Densità: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631548
CAS Number: 85345-76-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II