Stampa…
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0042-1G PC0042-2.5G PC0042-5G
APOSPC0042-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0042-1G APOSPC0042-2.5G APOSPC0042-5G
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₃NO₃S₂
Punto di fusione: 106…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00831001
CAS Number: 229956-98-3
UN: 1759
ADR: 8,III