Stampa…
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 EUR
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Punto di ebollizione: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631417
CAS Number: 21900-51-6
UN: 3265
ADR: 8,III