Stampa…
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0039-10G PC0039-1G PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA 63.8 EUR
APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁FO₄
Punto di fusione: 169…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020538
CAS Number: 347-63-7