Stampa…
2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0038-100G PC0038-25G PC0038-500G
APOSPC0038-100GEA 161 EUR
APOSPC0038-100G APOSPC0038-25G APOSPC0038-500G
2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,02 g/mol
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070754
CAS Number: 202865-59-6