Stampa…
5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0033-25G PC0033-5G
APOSPC0033-25GEA 125 EUR
APOSPC0033-25G APOSPC0033-5G
5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
5-Chloro-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅ClFNO
Punto di fusione: 134…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631435
CAS Number: 261762-57-6