3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0031-25G
PC0031-10G
PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA
75.4
EUR
APOSPC0031-25G
APOSPC0031-10G
APOSPC0031-1G
3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-2-fluorobenzamide
Formula:
C₇H₅ClFNO Punto di fusione: 125…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042205 CAS Number: 104326-94-5 |