Stampa…
3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC0026-1G PC0026-5G PC0026-25G
APOSPC0026-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0026-1G APOSPC0026-5G APOSPC0026-25G
3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
3-Chloro-2-fluoroanisole
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631570
CAS Number: 261762-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III