Stampa…
2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0024-1G PC0024-25G PC0024-5G
APOSPC0024-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0024-1G APOSPC0024-25G APOSPC0024-5G
2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
2-Chloro-6-fluoroanisole
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631573
CAS Number: 53145-38-3