Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC0022-100G PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA 676 EUR
APOSPC0022-100G APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₀H₉F₅O₃S
Peso molecolare: 304.23 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C/0.75mmHg
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093346
CAS Number: 565-42-4