Stampa…
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0021-1G PC0021-5G
APOSPC0021-1GEA 109 EUR
APOSPC0021-1G APOSPC0021-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631327
CAS Number: 261762-55-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III