Stampa…
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 109 EUR
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631328
CAS Number: 261762-53-2