(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0017-1G
PC0017-5G
PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA
116
EUR
APOSPC0017-1G
APOSPC0017-5G
APOSPC0017-100MG
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Formula:
C₈H₅ClF₂O₂ Punto di fusione: 136…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631448 CAS Number: 261762-52-1 |