Stampa…
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 357 EUR
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Punto di ebollizione: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631330
CAS Number: 261762-51-0
UN: 3261
ADR: 8,III