Stampa…
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0014-25G PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-25GEA 361 EUR
APOSPC0014-25G APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso molecolare: 234,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317834
CAS Number: 168833-77-0