Stampa…
2-Chloro-3,6-difluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0012-25G PC0012-5G PC0012-250MG PC0012-1G
APOSPC0012-25GEA 585 EUR
APOSPC0012-25G APOSPC0012-5G APOSPC0012-250MG APOSPC0012-1G
2-Chloro-3,6-difluorophenol 97%
2-Chloro-3,6-difluorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Punto di fusione: 52…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631450
CAS Number: 261762-50-9