Stampa…
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0010-1G PC0010-10G PC0010-5G
APOSPC0010-1GEA 43.7 EUR
APOSPC0010-1G APOSPC0010-10G APOSPC0010-5G
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 218,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631464
CAS Number: 261762-48-5