Stampa…
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-5GEA 139 EUR
APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631326
CAS Number: 261762-47-4
UN: 3265
ADR: 8,II