Stampa…
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0008-1G PC0008-5G PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0008-1G APOSPC0008-5G APOSPC0008-25G
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631446
CAS Number: 90292-67-4
UN: 3265
ADR: 8,II