Stampa…
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0007-10G PC0007-5G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 285 EUR
APOSPC0007-10G APOSPC0007-5G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631388
CAS Number: 261762-46-3
UN: 2735
ADR: 8,III