Stampa…
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0006-5G PC0006-1G PC0006-25G
APOSPC0006-5GEA 168 EUR
APOSPC0006-5G APOSPC0006-1G APOSPC0006-25G
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Peso molecolare: 177,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631449
CAS Number: 261762-45-2
UN: 1760
ADR: 8,III