Stampa…
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0003-25G PC0003-5G
APOSPC0003-25GEA 505 EUR
APOSPC0003-25G APOSPC0003-5G
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631445
CAS Number: 261762-44-1