Stampa…
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
OR9999-1G OR9999-5G
APOSOR9999-1GEA 166 EUR
APOSOR9999-1G APOSOR9999-5G
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 204,2300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139509
CAS Number: 2549-19-1