Stampa…
5-Phenyl-1,3-oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 118 EUR
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formula: C9H7NO
Peso molecolare: 145,1580 g/mol
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067074
CAS Number: 1006-68-4