Stampa…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
OR9991-1G OR9991-5G
APOSOR9991-1GEA 120 EUR
APOSOR9991-1G APOSOR9991-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Peso molecolare: 192,65 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C/4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067853
CAS Number: 1131-17-5