Stampa…
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
OR9988-25G OR9988-100G
APOSOR9988-25GEA 14.7 EUR
APOSOR9988-25G APOSOR9988-100G
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064414
CAS Number: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4