(±)-2-Aminobutyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
OR9986-100G
OR9986-25G
OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA
65.5
EUR
APOSOR9986-100G
APOSOR9986-25G
APOSOR9986-500G
(±)-2-Aminobutyric acid
(±)-2-Aminobutyric acid
Formula:
C₄H₉NO₂ Peso molecolare: 103,12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008093 CAS Number: 2835-81-6 |