Stampa…
(-)-Cytisine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-8H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (1R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-1H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8(2H)-one, Cytisine, Cytisinicline
OR9985T-1G OR9985T-5G
APOSOR9985T-1GEA 270 EUR
APOSOR9985T-1G APOSOR9985T-5G
(-)-Cytisine
(-)-Cytisine
Toxic principle in seed of Laburnum anagyroides & other Leguminosae.
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,25 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C
Punto di fusione: 154…1576 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136048
CAS Number: 485-35-8
EINECS: 207-616-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III